Stampa…
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-Perfluoro(4-methylpent-2-enoic acid), Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid, Nonafluoro(4-methylpent-2-enoic acid), 4-(Trifluoromethyl)hexafluoropent-2-enoic acid
PC450153-25G PC450153-5G PC450153-1G
APOSPC450153-25GEA 241 EUR
APOSPC450153-25G APOSPC450153-5G APOSPC450153-1G
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Formula: C₆HF₉O₂
Peso molecolare: 276,06 g/mol
Punto di fusione: 173…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153286
CAS Number: 239795-58-5
UN: 3265
ADR: 8,III