Stampa…
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoropropane
PC450152-5G PC450152-1G
APOSPC450152-5GEA 460 EUR
APOSPC450152-5G APOSPC450152-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate
Formula: C₁₀H₁₀F₁₂O₃
Peso molecolare: 406,165 g/mol
Punto di ebollizione: 223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22123981
CAS Number: 21983-88-0