Stampa…
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450149-1G PC450149-250MG PC450149-5G
APOSPC450149-1GEA 285 EUR
APOSPC450149-1G APOSPC450149-250MG APOSPC450149-5G
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Formula: C₃H₄BrF
Peso molecolare: 138,966 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20492668
CAS Number: 35386-83-5
UN: 1993
ADR: 3,III