Stampa…
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC450148-1G PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA 328 EUR
APOSPC450148-1G APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₄F₆N₂O
Peso molecolare: 270,131 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074397
CAS Number: 113638-38-3