Stampa…
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450142-1G PC450142-5G
APOSPC450142-1GEA 328 EUR
APOSPC450142-1G APOSPC450142-5G
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene
Formula: C₃HF₄I
Peso molecolare: 239,938 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784213
CAS Number: 672339-38-7