Stampa…
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
PC450133-1G PC450133-250MG
APOSPC450133-1GEA 369 EUR
APOSPC450133-1G APOSPC450133-250MG
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Formula: C₁₀H₄F₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074383
CAS Number: 1155800-45-5