Stampa…
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Fornitore: Apollo Scientific
PC450131-1G PC450131-5G
APOSPC450131-1GEA 139 EUR
APOSPC450131-1G APOSPC450131-5G
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074381
CAS Number: 1011805-88-1