5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₉F₃O Punto di ebollizione: 130…131 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD20353526 CAS Number: 352-58-9 |