2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC450129-1G
PC450129-5G
APOSPC450129-1GEA
109
EUR
APOSPC450129-1G
APOSPC450129-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formula:
C₆H₇FN₂O Peso molecolare: 142,131 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04972862 CAS Number: 17148-48-0 |