Stampa…
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450128-1G PC450128-5G
APOSPC450128-1GEA 21.5 EUR
APOSPC450128-1G APOSPC450128-5G
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Formula: C₅H₇F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054294
CAS Number: 156783-96-9
UN: 3272
ADR: 3,III