Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC450127-1G PC450127-5G
APOSPC450127-1GEA 139 EUR
APOSPC450127-1G APOSPC450127-5G
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Formula: C₈H₄F₃NS
Peso molecolare: 203,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065209
CAS Number: 14468-40-7