2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC450125-1G
PC450125-5G
APOSPC450125-1GEA
183
EUR
APOSPC450125-1G
APOSPC450125-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula:
C₈H₄ClF₂NO Peso molecolare: 203,573 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18074399 CAS Number: 212311-54-1 |