4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC450124-1G
PC450124-250MG
APOSPC450124-1GEA
692
EUR
APOSPC450124-1G
APOSPC450124-250MG
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Formula:
C₆H₂F₆N₂O Peso molecolare: 232,083 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25978116 CAS Number: 193068-48-3 |