(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC450123-1G
PC450123-250MG
APOSPC450123-1GEA
473
EUR
APOSPC450123-1G
APOSPC450123-250MG
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₂FNO·ClH Peso molecolare: 205,657 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16293363 CAS Number: 1213398-74-3 |