2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC450120-1G
PC450120-250MG
APOSPC450120-1GEA
546
EUR
APOSPC450120-1G
APOSPC450120-250MG
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Formula:
C₈H₅F₂NOS Peso molecolare: 201,193 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12404008 CAS Number: 1216262-47-3 |