Stampa…
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450117-1G PC450117-5G
APOSPC450117-1GEA 32.1 EUR
APOSPC450117-1G APOSPC450117-5G
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₅ClF₂N₂
Peso molecolare: 166,556 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969954
CAS Number: 321998-14-5