Stampa…
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Fornitore: Apollo Scientific
PC450115-1G PC450115-5G
APOSPC450115-1GEA 139 EUR
APOSPC450115-1G APOSPC450115-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Formula: C₆H₄F₁₀O
Peso molecolare: 282,079 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22123959
CAS Number: 1691-22-1