Stampa…
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC450114-1G PC450114-5G
APOSPC450114-1GEA 152 EUR
APOSPC450114-1G APOSPC450114-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074385
CAS Number: 1309602-02-5