Stampa…
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
PC450113-1G PC450113-250MG
APOSPC450113-1GEA 546 EUR
APOSPC450113-1G APOSPC450113-250MG
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Formula: C₁₀H₃F₆N₃O₃
Peso molecolare: 327,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074384
CAS Number: 1155800-48-8