Stampa…
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450100-1G PC450100-250MG PC450100-5G
APOSPC450100-1GEA 109 EUR
APOSPC450100-1G APOSPC450100-250MG APOSPC450100-5G
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Formula: C₇H₁₁F₃O₃
Peso molecolare: 200,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24842568
CAS Number: 149526-96-5