Stampa…
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC450097-1G PC450097-5G
APOSPC450097-1GEA 139 EUR
APOSPC450097-1G APOSPC450097-5G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanamide
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanamide
Formula: C₅H₆BrF₄NO
Peso molecolare: 252,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074379
CAS Number: 1309602-30-9