Stampa…
Methyl 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450095-1G PC450095-5G
APOSPC450095-1GEA 94.5 EUR
APOSPC450095-1G APOSPC450095-5G
Methyl 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoate
Methyl 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoate
Formula: C₆H₇BrF₄O₂
Peso molecolare: 267,016 g/mol
Punto di ebollizione: 71…73 °C (8 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074352
CAS Number: 1309602-78-5