Stampa…
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
PC450094-1G PC450094-5G
APOSPC450094-1GEA 72.7 EUR
APOSPC450094-1G APOSPC450094-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Formula: C₁₃H₁₅F₁₃O
Peso molecolare: 434,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619395
CAS Number: 1193009-93-6