Stampa…
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450090-1G PC450090-5G
APOSPC450090-1GEA 379 EUR
APOSPC450090-1G APOSPC450090-5G
(1,1-Difluoroethyl)benzene
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₈F₂
Peso molecolare: 142,146 g/mol
Punto di ebollizione: 67 °C (47 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11975315
CAS Number: 657-35-2
UN: 1993
ADR: 3,III