N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Fornitore: Apollo Scientific
PC450089-1G
PC450089-250MG
APOSPC450089-1GEA
256
EUR
APOSPC450089-1G
APOSPC450089-250MG
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Formula:
C₁₀H₉F₆NO Peso molecolare: 273,175 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18074427 CAS Number: 1309602-67-2 |