Stampa…
3-(1H,1H-Heptafluorobutoxy)propane-1,2-diol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450087-1G PC450087-250MG
APOSPC450087-1GEA 132 EUR
APOSPC450087-1G APOSPC450087-250MG
3-(1H,1H-Heptafluorobutoxy)propane-1,2-diol 95%
3-(1H,1H-Heptafluorobutoxy)propane-1,2-diol
Formula: C₇H₉F₇O₃
Peso molecolare: 274,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22123958
CAS Number: 25385-72-2