Stampa…
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450086-1G PC450086-5G
APOSPC450086-1GEA 408 EUR
APOSPC450086-1G APOSPC450086-5G
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Formula: C₂H₃F₃O₂S
Punto di ebollizione: 130 °C
Densità: 1,5141 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18916802
CAS Number: 421-82-9