Stampa…
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450082-1G PC450082-250MG PC450082-5G
APOSPC450082-1GEA 209 EUR
APOSPC450082-1G APOSPC450082-250MG APOSPC450082-5G
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Formula: C₇H₁₁F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24842569
CAS Number: 1435901-72-6