Stampa…
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450078-1G PC450078-250MG
APOSPC450078-1GEA 285 EUR
APOSPC450078-1G APOSPC450078-250MG
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Formula: C₁₄H₈F₆O₄S
Peso molecolare: 386,266 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24842696
CAS Number: 1417220-66-6