Stampa…
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC450073-1G PC450073-5G
APOSPC450073-1GEA 125 EUR
APOSPC450073-1G APOSPC450073-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Formula: C₈H₆ClF₂NO₂
Peso molecolare: 221,589 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072172
CAS Number: 1309602-47-8