Stampa…
1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450071-1G PC450071-250MG
APOSPC450071-1GEA 473 EUR
APOSPC450071-1G APOSPC450071-250MG
1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
Formula: C₄H₂ClF₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23134584
CAS Number: 1403667-45-7