Stampa…
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450063-1G PC450063-250MG
APOSPC450063-1GEA 575 EUR
APOSPC450063-1G APOSPC450063-250MG
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Formula: C₆H₉BrF₂
Peso molecolare: 199,036 g/mol
Punto di ebollizione: 49…50 °C (11 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189572
CAS Number: 1196156-51-0