Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂BF₈·K Punto di fusione: 287 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17214187 CAS Number: 476639-90-4 |