Stampa…
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC450056-1G PC450056-250MG
APOSPC450056-1GEA 256 EUR
APOSPC450056-1G APOSPC450056-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Formula: C₆H₆F₆N₂O₃
Peso molecolare: 268,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26408135
CAS Number: 281189-80-8