Stampa…
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450051-1G PC450051-5G
APOSPC450051-1GEA 354 EUR
APOSPC450051-1G APOSPC450051-5G
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride
Formula: C₃F₈O₂S
Punto di ebollizione: 34…40 °C
Punto di fusione: –59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20489409
CAS Number: 14856-91-8
UN: 3265
ADR: 8,II