Stampa…
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450050-100MG PC450050-250MG
APOSPC450050-100MGEA 109 EUR
APOSPC450050-100MG APOSPC450050-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Formula: C₇H₄F₄O₃S
Peso molecolare: 244,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24842695
CAS Number: 1417220-63-3