Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Fornitore: Apollo Scientific
PC450048-1G
PC450048-250MG
APOSPC450048-1GEA
1130
EUR
APOSPC450048-1G
APOSPC450048-250MG
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Formula:
C₁₈H₃₆F₆N₃O₆P₃ Peso molecolare: 597,407 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20489426 CAS Number: 1346521-36-5 |