Stampa…
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450041-100MG PC450041-250MG
APOSPC450041-100MGEA 139 EUR
APOSPC450041-100MG APOSPC450041-250MG
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₄FN·ClH
Peso molecolare: 167,652 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27918502
CAS Number: 184044-25-5