Stampa…
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC450040-100MG PC450040-250MG
APOSPC450040-100MGEA 139 EUR
APOSPC450040-100MG APOSPC450040-250MG
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Formula: C₉H₉F
Peso molecolare: 136,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22377929
CAS Number: 75321-94-7