Stampa…
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-1-isoindolinone, 6-Fluoroisoindolin-1-one
PC450035-1G PC450035-250MG
APOSPC450035-1GEA 115 EUR
APOSPC450035-1G APOSPC450035-250MG
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09701283
CAS Number: 340702-10-5