Stampa…
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450026-1G PC450026-25G PC450026-5G
APOSPC450026-1GEA 109 EUR
APOSPC450026-1G APOSPC450026-25G APOSPC450026-5G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16250756
CAS Number: 698378-71-1