Stampa…
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450020-100MG PC450020-250MG
APOSPC450020-100MGEA 198 EUR
APOSPC450020-100MG APOSPC450020-250MG
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
Formula: C₁₃H₉F₄N
Peso molecolare: 255,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22377940
CAS Number: 1378261-29-0