2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC450019-100MG
PC450019-250MG
APOSPC450019-100MGEA
227
EUR
APOSPC450019-100MG
APOSPC450019-250MG
2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-amine
2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-amine
Formula:
C₉H₁₁F₂N Peso molecolare: 171,187 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22124011 CAS Number: 1365807-92-6 |