1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉F₃ Punto di ebollizione: 52 °C (6 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24842561 CAS Number: 27190-70-1 UN: 1993 ADR: 3,III |