Stampa…
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4492-250MG PC4492-1G
APOSPC4492-250MGEA 243 EUR
APOSPC4492-250MG APOSPC4492-1G
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Heptafluoro-2-naphthol
Formula: C₁₀HF₇O
Punto di fusione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143689
CAS Number: 727-49-1