2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC44902-1G
PC44902-250MG
PC44902-5G
APOSPC44902-1GEA
154
EUR
APOSPC44902-1G
APOSPC44902-250MG
APOSPC44902-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃ClF₂O Peso molecolare: 176,548 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18415553 CAS Number: 1261493-54-2 |