Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC449014-1G PC449014-250MG
APOSPC449014-1GEA 478 EUR
APOSPC449014-1G APOSPC449014-250MG
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Formula: C₁₀H₁₁FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374455
CAS Number: 198976-40-8