Stampa…
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC44901-1G PC44901-250MG
APOSPC44901-1GEA 522 EUR
APOSPC44901-1G APOSPC44901-250MG
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid
Formula: C₆H₄BClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18415645
CAS Number: 1373393-48-6