Stampa…
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC449008-1G PC449008-5G
APOSPC449008-1GEA 241 EUR
APOSPC449008-1G APOSPC449008-5G
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₃FN₂·2ClH
Peso molecolare: 205,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602355
CAS Number: 1089279-64-0