Stampa…
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloro-3,5-difluorophenyl)methanol
PC44896-1G PC44896-250MG PC44896-5G
APOSPC44896-1GEA 524 EUR
APOSPC44896-1G APOSPC44896-250MG APOSPC44896-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Peso molecolare: 178,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28520352
CAS Number: 1785519-54-1